4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC302997-5G PC302997-1G
APOSPC302997-5GEA 1090 EUR
APOSPC302997-5G APOSPC302997-1G
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18398451
CAS nummer: 647855-22-9
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable