5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC302999-10G PC302999-5G PC302999-1G
APOSPC302999-10GEA 563 EUR
APOSPC302999-10G APOSPC302999-5G APOSPC302999-1G
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.57 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519353
CAS nummer: 1092461-15-8