2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3030-1G PC3030-5G
APOSPC3030-1GEA 136 EUR
APOSPC3030-1G APOSPC3030-5G
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane 97%
2-(3-Chloropropyl)-2-(4-fluorophenyl)-1,3-dioxolane
Formule: C₁₂H₁₄ClFO₂
Kookpunt: 162…166 °C/15mmHg
Dichtheid: 1,219 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00020909
CAS nummer: 3308-94-9
EINECS: 221-993-9