5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC303002-10G PC303002-5G PC303002-1G
APOSPC303002-10GEA 249 EUR
APOSPC303002-10G APOSPC303002-5G APOSPC303002-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519331
CAS nummer: 1092460-81-5