5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC303003-10G PC303003-5G PC303003-1G
APOSPC303003-10GEA 339 EUR
APOSPC303003-10G APOSPC303003-5G APOSPC303003-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₄O₃
Smeltpunt: 89…93 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519333
CAS nummer: 1092460-83-7