5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC303005-1G PC303005-5G PC303005-10G
APOSPC303005-1GEA 182 EUR
APOSPC303005-1G APOSPC303005-5G APOSPC303005-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formule: C₉H₆F₄O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519339
CAS nummer: 1092460-92-8