6-Chloro-2,3-difluoroanisole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303011-5G PC303011-1G
APOSPC303011-5GEA 193 EUR
APOSPC303011-5G APOSPC303011-1G
6-Chloro-2,3-difluoroanisole 97%
6-Chloro-2,3-difluoroanisole
Formule: C₇H₅ClF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201078
CAS nummer: 1373921-04-0