2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(Bromomethyl)-3,4-dichloro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC303014-5G PC303014-10G PC303014-1G PC303014-25G
APOSPC303014-5GEA 210 EUR
APOSPC303014-5G APOSPC303014-10G APOSPC303014-1G APOSPC303014-25G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide 95%
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrCl₂F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660275
CAS nummer: 886501-99-1