2,3-Difluoro-6-methoxyaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Amino-3,4-difluoroanisole, 5,6-Difluoro-o-anisidine
PC303015-5G PC303015-1G
APOSPC303015-5GEA 666 EUR
APOSPC303015-5G APOSPC303015-1G
2,3-Difluoro-6-methoxyaniline 98%
2,3-Difluoro-6-methoxyaniline
Formule: C₇H₇F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 886501-51-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II