2,3-Difluoro-6-methoxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC303016-10G PC303016-5G PC303016-1G PC303016-25G
APOSPC303016-10GEA 467 EUR
APOSPC303016-10G APOSPC303016-5G APOSPC303016-1G APOSPC303016-25G
2,3-Difluoro-6-methoxybenzonitrile 98%
2,3-Difluoro-6-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂NO
Smeltpunt: 79…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04116019
CAS nummer: 221202-34-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III