2,4-Difluoro-3-methoxyaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Amino-2,6-difluoroanisole
PC303017-10G PC303017-5G PC303017-1G
APOSPC303017-10GEA 476 EUR
APOSPC303017-10G APOSPC303017-5G APOSPC303017-1G
2,4-Difluoro-3-methoxyaniline 98%
2,4-Difluoro-3-methoxyaniline
Formule: C₇H₇F₂NO
MW: 159.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115929
CAS nummer: 886499-08-7
UN: 2810
ADR: 6.1 III