2,4-Difluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303018-10G PC303018-5G PC303018-1G
APOSPC303018-10GEA 1060 EUR
APOSPC303018-10G APOSPC303018-5G APOSPC303018-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂NO
Smeltpunt: 44…46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 220353-20-8