2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-(Bromomethyl)-1,3-dichloro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC303019-10G PC303019-5G PC303019-1G PC303019-25G
APOSPC303019-10GEA 467 EUR
APOSPC303019-10G APOSPC303019-5G APOSPC303019-1G APOSPC303019-25G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrCl₂F₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519349
CAS nummer: 1092461-07-8