2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC303020-10G PC303020-5G PC303020-1G
APOSPC303020-10GEA 465 EUR
APOSPC303020-10G APOSPC303020-5G APOSPC303020-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₆Cl₂F₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519352
CAS nummer: 1092461-13-6
UN: 2735
ADR: 8,III