2,6-Difluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC303022-5G PC303022-1G PC303022-25G
APOSPC303022-5GEA 226 EUR
APOSPC303022-5G APOSPC303022-1G APOSPC303022-25G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115902
CAS nummer: 886498-35-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III