2,6-Difluoro-3-methoxybenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC303023-5G PC303023-25G PC303023-50G PC303023-100G
APOSPC303023-5GEA 175 EUR
APOSPC303023-5G APOSPC303023-25G APOSPC303023-50G APOSPC303023-100G
2,6-Difluoro-3-methoxybenzylamine 98%
2,6-Difluoro-3-methoxybenzylamine
Formule: C₈H₉F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115905
CAS nummer: 886498-50-6
UN: 2735
ADR: 8,III