2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC303025-10G PC303025-1G PC303025-5G PC303025-25G
APOSPC303025-10GEA 235 EUR
APOSPC303025-10G APOSPC303025-1G APOSPC303025-5G APOSPC303025-25G
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
2-Bromo-3,6-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12922618
CAS nummer: 934987-26-5