2-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine
PC303026-5G PC303026-25G
APOSPC303026-5GEA 22 EUR
APOSPC303026-5G APOSPC303026-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃N
Smeltpunt: 25…28 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115988
CAS nummer: 62476-58-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III