2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Chloro-3-cyanobenzotrifluoride
PC303027-10G PC303027-5G PC303027-1G PC303027-25G
APOSPC303027-10GEA 353 EUR
APOSPC303027-10G APOSPC303027-5G APOSPC303027-1G APOSPC303027-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃N
MW: 205.57
Smeltpunt: 38…41 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115989
CAS nummer: 62584-32-1
UN: 3439
ADR: 6.1 III