2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC303029-1G PC303029-5G
APOSPC303029-1GEA 337 EUR
APOSPC303029-1G APOSPC303029-5G
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 97%
2-Chloro-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formule: C₇H₅BrClF₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22988926
CAS nummer: 1431329-74-6
UN: 3265
ADR: 8,III