2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC303030-10G PC303030-5G PC303030-1G
APOSPC303030-10GEA 613 EUR
APOSPC303030-10G APOSPC303030-5G APOSPC303030-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyaniline
Formule: C₇H₇ClFNO
MW: 175.59 g/mol
Smeltpunt: 37…40 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832265
CAS nummer: 1017777-58-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III