2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303031-10G PC303031-5G PC303031-25G
APOSPC303031-10GEA 415 EUR
APOSPC303031-10G APOSPC303031-5G APOSPC303031-25G
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenol 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methoxyphenol
Formule: C₇H₆ClFO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832266
CAS nummer: 1017777-60-4