2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC303034-5G PC303034-1G
APOSPC303034-5GEA 308 EUR
APOSPC303034-5G APOSPC303034-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₈H₇F₄NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201043
CAS nummer: 1262198-05-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III