2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303035-10G PC303035-5G PC303035-1G
APOSPC303035-10GEA 353 EUR
APOSPC303035-10G APOSPC303035-5G APOSPC303035-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile 97%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₅F₄NO
MW: 219.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201044
CAS nummer: 1373920-99-0