2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303036-10G PC303036-5G PC303036-1G
APOSPC303036-10GEA 353 EUR
APOSPC303036-10G APOSPC303036-5G APOSPC303036-1G
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
2-Fluor-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₉H₇BrF₄O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201038
CAS nummer: 1373921-05-1
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable