2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303037-10G PC303037-5G
APOSPC303037-10GEA 374 EUR
APOSPC303037-10G APOSPC303037-5G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₉F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832314
CAS nummer: 1017778-74-3