2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC303041-10G PC303041-5G PC303041-1G PC303041-25G
APOSPC303041-10GEA 476 EUR
APOSPC303041-10G APOSPC303041-5G APOSPC303041-1G APOSPC303041-25G
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline 98%
2-Methoxy-5-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₈H₈F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832305
CAS nummer: 660848-57-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable