6-(Trifluoromethyl)-o-anisidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Amino-3-methoxybenzotrifluoride, 2-Amino-3-(trifluoromethyl)anisole, 6-(Trifluoromethyl)-2-anisidine, 6-(Trifluoromethyl)-2-methoxyaniline, 2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)aniline
PC303042-10G PC303042-5G PC303042-1G
APOSPC303042-10GEA 512 EUR
APOSPC303042-10G APOSPC303042-5G APOSPC303042-1G
6-(Trifluoromethyl)-o-anisidine 98%
6-(Trifluoromethyl)-o-anisidine
Formule: C₈H₈F₃NO
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09832384
CAS nummer: 133863-87-3