2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303043-1G PC303043-250MG
APOSPC303043-1GEA 261 EUR
APOSPC303043-1G APOSPC303043-250MG
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide 97%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832321
CAS nummer: 1017778-90-3