2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC303044-10G PC303044-5G PC303044-1G
APOSPC303044-10GEA 489 EUR
APOSPC303044-10G APOSPC303044-5G APOSPC303044-1G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzonitrile 98%
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
MW: 201.15 g/mol
Smeltpunt: 66…68 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832322
CAS nummer: 1017778-93-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III