2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Methyl-5-(pentafluorosulphur)benzyl bromide
PC303046-1G PC303046-5G
APOSPC303046-1GEA 351 EUR
APOSPC303046-1G APOSPC303046-5G
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide 98%
2-Methyl-5-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formule: C₈H₈BrF₅S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16652479
CAS nummer: 1240257-10-6