2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC303048-10G PC303048-5G PC303048-1G
APOSPC303048-10GEA 465 EUR
APOSPC303048-10G APOSPC303048-5G APOSPC303048-1G
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₉H₆F₃NO
MW: 201.15 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18399750
CAS nummer: 1261679-13-3