3-(Pentafluorothio)benzylamine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC303050-10G PC303050-1G PC303050-5G
APOSPC303050-10GEA 0 EUR
APOSPC303050-10G APOSPC303050-1G APOSPC303050-5G
3-(Pentafluorothio)benzylamine
3-(Pentafluorothio)benzylamine
Formule: C₇H₈F₅NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06213674
CAS nummer: 771573-34-3
UN: 2735
ADR: 8,II