3,5-Difluoro-2-methoxyaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC303052-5G PC303052-1G
APOSPC303052-5GEA 155 EUR
APOSPC303052-5G APOSPC303052-1G
3,5-Difluoro-2-methoxyaniline 98%
3,5-Difluoro-2-methoxyaniline
Formule: C₇H₇F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832386
CAS nummer: 41860-67-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III