3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-3,5-difluoro-2-methoxybenzene
PC303053-10G PC303053-5G PC303053-1G
APOSPC303053-10GEA 176 EUR
APOSPC303053-10G APOSPC303053-5G APOSPC303053-1G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660240
CAS nummer: 886500-63-6
UN: 3265
ADR: 8,II