3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC303056-10G PC303056-5G PC303056-1G
APOSPC303056-10GEA 453 EUR
APOSPC303056-10G APOSPC303056-5G APOSPC303056-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrClF₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519327
CAS nummer: 361393-92-2
UN: 3265
ADR: 8,II