3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303057-1G PC303057-250MG
APOSPC303057-1GEA 263 EUR
APOSPC303057-1G APOSPC303057-250MG
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₇ClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04972759
CAS nummer: 361393-93-3