3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC303060-10G PC303060-5G PC303060-1G
APOSPC303060-10GEA 477 EUR
APOSPC303060-10G APOSPC303060-5G APOSPC303060-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221.57 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660309
CAS nummer: 886503-29-3
UN: 3276
ADR: 6.1 III