3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC303061-5G PC303061-1G
APOSPC303061-5GEA 315 EUR
APOSPC303061-5G APOSPC303061-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₇ClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07786683
CAS nummer: 400771-41-7
UN: 2735
ADR: 8,II