3-Ethoxy-2,4-difluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303062-10G PC303062-5G PC303062-1G
APOSPC303062-10GEA 408 EUR
APOSPC303062-10G APOSPC303062-5G APOSPC303062-1G
3-Ethoxy-2,4-difluoroaniline 98%
3-Ethoxy-2,4-difluoroaniline
Formule: C₈H₉F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258726
CAS nummer: 1017778-10-7