3-Ethoxy-2,6-difluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303065-10G PC303065-5G PC303065-1G
APOSPC303065-10GEA 353 EUR
APOSPC303065-10G APOSPC303065-5G APOSPC303065-1G
3-Ethoxy-2,6-difluoroaniline 98%
3-Ethoxy-2,6-difluoroaniline
Formule: C₈H₉F₂NO
MW: 173.16 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519309
CAS nummer: 651734-64-4