3-Ethoxy-2,6-difluorophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303067-10G PC303067-5G PC303067-25G
APOSPC303067-10GEA 374 EUR
APOSPC303067-10G APOSPC303067-5G APOSPC303067-25G
3-Ethoxy-2,6-difluorophenol 98%
3-Ethoxy-2,6-difluorophenol
Formule: C₈H₈F₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11519373
CAS nummer: 1092461-31-8