4,5-Difluoro-2-methoxyaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC303073-10G PC303073-5G PC303073-1G
APOSPC303073-10GEA 353 EUR
APOSPC303073-10G APOSPC303073-5G APOSPC303073-1G
4,5-Difluoro-2-methoxyaniline 97%
4,5-Difluoro-2-methoxyaniline
Formule: C₇H₇F₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09832387
CAS nummer: 1017779-71-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III