4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC303074-5G PC303074-1G PC303074-25G
APOSPC303074-5GEA 205 EUR
APOSPC303074-5G APOSPC303074-1G APOSPC303074-25G
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 98%
4,5-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂O
Smeltpunt: 40…43 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660220
CAS nummer: 886499-64-5
UN: 3261
ADR: 8,II