4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303077-10G PC303077-5G PC303077-1G
APOSPC303077-10GEA 363 EUR
APOSPC303077-10G APOSPC303077-5G APOSPC303077-1G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221.56 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18393807
CAS nummer: 1261878-30-1