4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303080-5G PC303080-1G
APOSPC303080-5GEA 117 EUR
APOSPC303080-5G APOSPC303080-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃NO
MW: 221.56 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD06660261
CAS nummer: 886501-50-4