4-Ethoxy-3,5-difluoroaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303085-10G PC303085-5G PC303085-1G
APOSPC303085-10GEA 449 EUR
APOSPC303085-10G APOSPC303085-5G APOSPC303085-1G
4-Ethoxy-3,5-difluoroaniline 98%
4-Ethoxy-3,5-difluoroaniline
Formule: C₈H₉F₂NO
MW: 173.160 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09258686
CAS nummer: 942615-19-2