4'-Fluoro-3',5'-dimethylacetophenone 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC303087-10G PC303087-5G PC303087-1G
APOSPC303087-10GEA 709 EUR
APOSPC303087-10G APOSPC303087-5G APOSPC303087-1G
4'-Fluoro-3',5'-dimethylacetophenone 95%
4'-Fluoro-3',5'-dimethylacetophenone
Formule: C₁₀H₁₁FO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660269
CAS nummer: 42444-20-2