4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC303089-10G PC303089-5G PC303089-1G PC303089-25G
APOSPC303089-10GEA 235 EUR
APOSPC303089-10G APOSPC303089-5G APOSPC303089-1G APOSPC303089-25G
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl bromide 98%
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl bromide
Formule: C₉H₁₀BrF
Smeltpunt: 44…46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06660268
CAS nummer: 886501-82-2
UN: 3261
ADR: 8,II