4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC303090-10G PC303090-5G PC303090-1G
APOSPC303090-10GEA 617 EUR
APOSPC303090-10G APOSPC303090-5G APOSPC303090-1G
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Fluoro-3-methyl-5-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₈H₇F₄N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22201067
CAS nummer: 1373920-72-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III